Learn More
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl carbonochloridate, 97%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl carbonochloridate |
| CAS | 42855-00-5 |
| Formule moléculaire | C10H10ClNO6 |
| Numéro MDL | MFCD00143507 |
| Quantité | 100 mg |
| SMILES | O=C(Cl)OCC1=CC(OC)=C(OC)C=C1[N+]([O-])=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 275.64 |
| Pourcentage de pureté | 97% |