Learn More
Chloroformate de 4,5-diméthoxy-2-nitrobenzyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15478999
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15478999 250 mg 250mg
15468999 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15478999 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14167.MD
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 42855-00-5 | C10H10ClNO6 | 275.641 g/mol
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl chloroformate is used as a reagent for protection of amines, for use in N-protection of bases in nucleotide synthesis, photochemical protecting groups in organic synthesis. It is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4,5-diméthoxy-2-nitrobenzyl chloroformate est utilisé comme réactif pour la protection des amines, pour une utilisation dans la protection des bases dans la synthèse des nucléotides, des groupes de protection photochimique dans la synthèse organique. Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans le méthanol, l’acétone. Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité et à la lumière. Conserver à l’écart des agents oxydants, de la lumière, de l’eau / de l’humidité, de la chaleur, des bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 42855-00-5
Formule moléculaire C10H10ClNO6
Poids moléculaire (g/mol) 275.641
Numéro MDL MFCD00143507
Clé InChI RWWPKIOWBQFXEE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzyl carbonochloridate, nvoc-cl, 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzyl chloroformate, 6-nitroveratryl chloroformate, nitroveratryl oxy chlorocarbamate, 6-nitroveratryloxycarbonyl chloride, carbonochloridic acid, 4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl methyl ester, 4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl methyl chloroformate, 4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl methyl carbonochloridate, nvoc chloride
CID PubChem 3084878
Nom IUPAC (4,5-diméthoxy-2-nitrophényl)méthyl carbonochloridate
SMILES COC1=C(C=C(C(=C1)COC(=O)Cl)[N+](=O)[O-])OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl chloroformate
Point de fusion ∼120°C
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3261
Beilstein 2389168
Poids de la formule 275.64
Pourcentage de pureté 97%