Learn More
(4,5-Dimethoxy-2-nitrophenyl)methanol, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (4,5-Dimethoxy-2-nitrophenyl)methanol |
| CAS | 1016-58-6 |
| Formule moléculaire | C9H11NO5 |
| Numéro MDL | MFCD00014701 |
| Quantité | 25 g |
| SMILES | COC1=CC(CO)=C(C=C1OC)[N+]([O-])=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 213.19 |
| Pourcentage de pureté | 98% |