Learn More
Acide 4,5-diméthoxy-2-nitrophénylacétique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11463128
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11463128 5 g 5g
11453128 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11463128 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18884.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 73357-18-3 | C10H11NO6 | 241.199 g/mol
It is employed as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il sert d’intermédiaire pour les produits pharmaceutiques.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 73357-18-3
Formule moléculaire C10H11NO6
Poids moléculaire (g/mol) 241.199
Numéro MDL MFCD00118466
Clé InChI WJPMJFUEMVXUCV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl acetic acid, 4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl acetic acid, 4,5-dimethoxy-2-nitrophenylacetic acid, 4,5-dimethoxy-2-nitro-phenyl-acetic acid, 4,5-dimethoxy-2-nitro-phenylacetic acid, benzeneacetic acid, 4,5-dimethoxy-2-nitro, maybridge1_002500, acmc-1bm2u, cbmicro_008990, cambridge id 5234450
CID PubChem 270941
Nom IUPAC Acide 2-(4,5-diméthoxy-2-nitrophényl)acétique
SMILES COC1=C(C=C(C(=C1)CC(=O)O)[N+](=O)[O-])OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,5-Dimethoxy-2-nitrophenylacetic acid
Point de fusion 206°C to 208°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 241.2
Pourcentage de pureté 97%