Learn More
4,5-Diméthoxy-2-nitrophénylacétonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15455507
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15455507 250 mg 250mg
15445507 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15455507 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32747.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 17354-04-0 | C10H10N2O4 | 222.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17354-04-0
Formule moléculaire C10H10N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 222.20
Numéro MDL MFCD00033967
Clé InChI PKDJSFDIQCAPSY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl acetonitrile, 4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl acetonitrile, 4,5-dimethoxy-2-nitrophenylacetonitrile, benzeneacetonitrile,4,5-dimethoxy-2-nitro, benzeneacetonitrile, 4,5-dimethoxy-2-nitro, acmc-1bvbg, 2-nitro-4,5-dimethoxybenzyl cyanide, 2-4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl ethanenitrile, 4,5-dimethoxy-2-nitro-phenyl-acetonitrile
CID PubChem 222992
Nom IUPAC 2-(4,5-diméthoxy-2-nitrophényl)acétonitrile
SMILES COC1=CC(CC#N)=C(C=C1OC)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,5-Dimethoxy-2-nitrophenylacetonitrile
Point de fusion 110°C to 112°C
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3439
Poids de la formule 222.2
Pourcentage de pureté 98%