Learn More
4,5-diméthyl-3-isoxazolamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4,5-Dimethyl-3-isoxazolamine |
| CAS | 13999-39-8 |
| Formule moléculaire | C5H8N2O |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | (4,5-Dimethylisoxazol-3-yl)amine, 3-Amino-4,5-dimethylisoxazole, 4,5-Dimethyl-3-aminoisoxazole, 4,5-Dimethylisoxazol-3-amine |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H8N2O/c1-3-4(2)8-7-5(3)6/h1-2H3,(H2,6,7) |
| SMILES | Cc1onc(N)c1C |
| Nom IUPAC | 4,5-diméthyl-1,2-oxazol-3-amine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 112.13 |
| Poids de la formule | 112.0637 |