Learn More
4,5-Diméthyl-o-phénylènediamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15468165
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15468165 5 g 5g
15478165 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15468165 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32695.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3171-45-7 | C8H12N2 | 136.20 g/mol
4, 5-dimethyl-o-phenylenediamine used in the determination of aromatic aldehydes by high performance liquid chromatography after precolumn fluorescent derivatization. For the determination of vanillin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4, 5-dimethyl-o-phenylenediamine used in the determination of aromatic aldehydes by high performance liquid chromatography after precolumn fluorescent derivatization. Pour la détermination de la vanilline
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière et à l’air. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. À conserver à l’écart des agents oxydants forts, de l’air, de la chaleur, de la lumière, des chlorures acides, des anhydrides acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3171-45-7
Formule moléculaire C8H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 136.20
Numéro MDL MFCD00007729
Clé InChI XSZYBMMYQCYIPC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,5-dimethyl-1,2-phenylenediamine, 4,5-diamino-o-xylene, 4,5-dimethyl-o-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 4,5-dimethyl, 1,2-diamino-4,5-dimethylbenzene, 4,5-dimethyl-1,2-benzenediamine, 4,5-dimethyl-benzene-1,2-diamine, 4,5-dimethyl-ortho-phenylenediamine, 4,5-dimethylphenylene-1,2-diamine, 4,5-dimethyl-o-phenylenediamine monohydrate
CID PubChem 76635
Nom IUPAC 4,5-diméthylbenzène-1,2-diamine
SMILES CC1=CC(N)=C(N)C=C1C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,5-Dimethyl-o-phenylenediamine
Point de fusion 127°C to 129°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 136.2
Pourcentage de pureté 98%