Learn More
4,5-Diméthylthiazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499692
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499692 5 g 5g
11409702 25 g 25g
11419702 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11499692 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10785.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3581-91-7 | C5H7NS | 113.178 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3581-91-7
Formule moléculaire C5H7NS
Poids moléculaire (g/mol) 113.178
Numéro MDL MFCD00005336
Clé InChI UWSONZCNXUSTKW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,5-dimethylthiazole, thiazole, 4,5-dimethyl, 4,5-dimethyl thiazole, 4,5-dimethyl-thiazole, unii-u3rp5i088g, fema no. 3274, pubchem9938, acmc-209ijb, dimethylthiazole, 4,5, 4-27-00-00986 beilstein handbook reference
CID PubChem 62510
Nom IUPAC 4,5-diméthyl-1,3-thiazole
SMILES CC1=C(SC=N1)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,5-Dimethylthiazole
Densité 1.07
Point d’ébullition 157°C to 158°C
Point d’éclair 51°C (123°F)
Indice de réfraction 1.521
Quantité 5 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 105694
Poids de la formule 113.18
Pourcentage de pureté 98%