Learn More
4,5-diméthylthiophène-2-carboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15483757
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15483757 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15483757 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27712.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,5-Dimethylthiophene-2-carboxaldehyde
CAS 5928-48-3
Densité 1.179
Point d’ébullition 82°C to 85°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Formule moléculaire C7H8OS
Indice de réfraction 1.579
Numéro MDL MFCD02093897
Quantité 1 g
Sensibilité Air Sensitive
Synonyme 4,5-dimethylthiophene-2-carboxaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde, 4,5-dimethyl, acmc-20amru, pubchem20559, 2,3-dimethyl-5-formylthiophene, 2-thiophenecarboxaldehyde,4,5-dimethyl, 4,5-dimethyl-2-thiophene carboxaldehyde
Clé InChI QSBBXKVGLJSGAJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(SC(=C1)C=O)C
Nom IUPAC 4,5-diméthylthiophène-2-carbalaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 140.2
CID PubChem 2733926
Poids de la formule 140.2
Pourcentage de pureté 97%