Learn More
4,5-Diphénylimidazole, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11482767
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11482767 5 g 5g
11492767 25 g 25g
11402777 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11482767 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14939.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 668-94-0 | C15H12N2 | 220.28 g/mol
4,5-Diphenylimidazole is used as a precursor for azo dyes such as 2-(quinolylazo)-4,5-diphenylimidazole . It is also used to determine metal ions by spectrophotometrically. It acts as a chromogenic reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4,5-diphenylimidazole est utilisé comme précurseur des colorants azoïques tels que le 2-(quinolylazo)-4,5-diphénylimidazole. Il est également utilisé pour déterminer les ions métalliques par spectrophotométrie. Il agit comme réactif chromogène.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Incompatible avec les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 668-94-0
Formule moléculaire C15H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 220.28
Numéro MDL MFCD00005198
Clé InChI CPHGOBGXZQKCKI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,5-diphenylimidazole, diphenylimidazole, 1h-imidazole, 4,5-diphenyl, imidazole, 4,5-diphenyl, dsstox_cid_25700, dsstox_rid_81072, dsstox_gsid_45700, 4,5-diphenyl-1h-imidazol, imidazole,5-diphenyl, 4,5-diphenylglyoxaline
CID PubChem 69588
Nom IUPAC 4,5-diphenyl-1H-imidazole
SMILES N1C=NC(=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,5-Diphenylimidazole
Point de fusion 230°C to 234°C
Quantité 5 g
Beilstein 157587
Informations sur la solubilité Soluble in methanol.
Poids de la formule 220.28
Pourcentage de pureté ≥98%