Learn More
4,5-Acide dicarboxylique d’imidazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11463378
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11463378 25 g 25g
11453378 5 g 5g
11473378 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11463378 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17783.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 570-22-9 | C5H4N2O4 | 156.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 570-22-9
Formule moléculaire C5H4N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 156.10
Numéro MDL MFCD00005200
Clé InChI ZEVWQFWTGHFIDH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,5-imidazoledicarboxylic acid, imidazole-4,5-dicarboxylic acid, glyoxalinedicarboxylic acid, 4,5-dicarboxyimidazole, 4,5-imidazoledicarboxylate, glycoxalinedicarboxylic acid, alpha-beta-imidazolecarboxylic acid, alpha,beta-imidazoledicarboxylic acid, 4.5-imidazoledicarboxylic acid, 4,5-imidazole dicarboxylic acid
CID PubChem 68442
Nom IUPAC Acide 1H-imidazole-4,5-dicarboxylique
SMILES OC(=O)C1=C(N=CN1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,5-Imidazoledicarboxylic acid
Point de fusion ∼283°C (decomposition)
Densité 1.749
Quantité 25 g
Beilstein 147774
Poids de la formule 156.1
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4,5-Imidazoledicarboxylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1H-Imidazole-4,5-dicarboxylic acid