Learn More
Chlorhydrate de 4(5)-imidazoleméthanol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11406900
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11406900 5 g 5g
11416900 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11406900 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L20182.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 32673-41-9 | C4H7ClN2O | 134.56 g/mol
It has been used in the studies on some heterocyclic ligands showing linked ionization effects. 4-(Hydroxymethyl)imidazole HCl has been used in the synthesis of imidazole-containing peptidomimetic inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Elle a été utilisée dans les études menées sur certains ligands hétérocycliques démontrant des effets d’ionisation associés. Le HCl de 4-(hydroxyméthyl)imidazole a été utilisé dans la synthèse d’inhibiteurs peptidomimétiques contenant de l’imidazole.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Protège de la chaleur. À conserver au frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32673-41-9
Formule moléculaire C4H7ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 134.56
Numéro MDL MFCD00012697
Clé InChI WFNASTYGEKUMIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-imidazolemethanol hydrochloride, 4-hydroxymethyl imidazole hydrochloride, 1h-imidazol-4-yl methanol hydrochloride, 4-hydroxymethylimidazole hydrochloride, imidazol-4-ylmethanol hydrochloride, 1h-imidazol-4-ylmethanol hydrochloride, 1h-imidazol-5-ylmethanol hydrochloride, 4-hydroxymethyl imidazole hcl, 1h-imidazole-4-ylmethanol hydrochloride, 4 5-hydroxymethylimidazole hydrochloride
CID PubChem 122926
Nom IUPAC 1H-imidazol-5-ylméthanol ; Chlorhydrate
SMILES Cl.OCC1=CN=CN1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4(5)-Imidazolemethanol hydrochloride
Point de fusion 104°C to 108°C
Quantité 5 g
Beilstein 3562041
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 134.57
Pourcentage de pureté ≥98%