Learn More
4(5)-iodoimidazole, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11389006
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11389006 1 g 1g
11309016 250 mg 250mg
11399006 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11389006 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L20184.03
 Article restreint
Expédition estimée: 16-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 71759-89-2 | C3H3IN2 | 193.98 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71759-89-2
Formule moléculaire C3H3IN2
Poids moléculaire (g/mol) 193.98
Numéro MDL MFCD01632213
Clé InChI BHCMXJKPZOPRNN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-iodoimidazole, 4-iodo-1h-imidazole, 4 5-iodoimidazole, 4 5-iodo-1 h-imidazole, 4-iodo-1 h-imidazole, 4-iodo-3h-imidazole, 1h-imidazole, 4-iodo, 5-iodoimidazole, 4-iodo-imidazole, sftheqvilimkp@
CID PubChem 606522
Nom IUPAC 5-iodo-1H-imidazole
SMILES IC1=CN=CN1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4(5)-Iodoimidazole
Point de fusion 135°C to 138°C
Quantité 1 g
Beilstein 1616
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 193.96
Pourcentage de pureté 94%