Learn More
4(5)-Iodoimidazole, TRC
Code produit 30403527
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
Conditionnement:
2g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30403527 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30403527 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI7081002G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4(5)-Iodoimidazole
CAS 71759-89-2
Formule moléculaire C3 H3 I N2
Quantité 2 g
Formule InChI InChI=1S/C3H3IN2/c4-3-1-5-2-6-3/h1-2H,(H,5,6)
SMILES Ic1c[nH]cn1
Nom IUPAC 4-iodo-1H-imidazole
Poids moléculaire (g/mol) 193.97
Poids de la formule 193.9341