Learn More
4(5)-Iodoimidazole, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 4(5)-Iodoimidazole |
| CAS | 71759-89-2 |
| Formule moléculaire | C3 H3 I N2 |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H3IN2/c4-3-1-5-2-6-3/h1-2H,(H,5,6) |
| SMILES | Ic1c[nH]cn1 |
| Nom IUPAC | 4-iodo-1H-imidazole |
| Poids moléculaire (g/mol) | 193.97 |
| Poids de la formule | 193.9341 |