Learn More
4-(5-méthyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10443223
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10443223 1 g 1g
10361623 250 mg 250mg
10612485 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10443223 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC34804DA
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 852180-60-0
Formule moléculaire C10H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 188.186
Numéro MDL MFCD07772818
Clé InChI BJICSBRPQDVEHP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl benzaldehyde, benzaldehyde,4-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl
CID PubChem 7164589
Nom IUPAC 4-(5-méthyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzaldéhyde
SMILES CC1=NC(=NO1)C2=CC=C(C=C2)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(5-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-3-yl)benzaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 188.19
Pourcentage de pureté 97%