Learn More
Acide 4-(5-méthyle-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoïque, ,97%, Thermo Scientific™
Code produit 11419580
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11419580 250 mg 250mg
11429580 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11419580 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50882.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95124-68-8
Formule moléculaire C10H8N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 204.185
Numéro MDL MFCD06797475
Clé InChI DTKAUYQBZSOHRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl benzoic acid, 3-4-carboxyphenyl-5-methyl-1,2,4-oxadiazole, 4-5-methyl-1,2,4 oxadiazol-3-yl-benzoic acid, benzoic acid, 4-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl, acmc-209xiw, 4-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl benzoicacid
CID PubChem 7127808
Nom IUPAC Acide 4-(5-méthyl-1,2,4-oxadiazole-3-yl)benzoïque
SMILES CC1=NC(=NO1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid
Quantité 250 mg
Poids de la formule 204.19
Pourcentage de pureté 97%