Learn More
Acide 4-(5-méthyle-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoïque, ,97%, Thermo Scientific™
Code produit 10094322
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10094322 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10197842 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10094322 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC34801CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 95124-68-8
Formule moléculaire C10H8N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 204.185
Numéro MDL MFCD06797475
Clé InChI DTKAUYQBZSOHRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl benzoic acid, 3-4-carboxyphenyl-5-methyl-1,2,4-oxadiazole, 4-5-methyl-1,2,4 oxadiazol-3-yl-benzoic acid, benzoic acid, 4-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl, acmc-209xiw, 4-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl benzoicacid
CID PubChem 7127808
Nom IUPAC Acide 4-(5-méthyl-1,2,4-oxadiazole-3-yl)benzoïque
SMILES CC1=NC(=NO1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(5-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 204.18
Pourcentage de pureté 97%