Learn More
4-(5-méthyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10367104
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10367104 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10143184 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10367104 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC61704CB
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 179056-82-7
Formule moléculaire C10H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 188.19
Numéro MDL MFCD11109323
Clé InChI MPECIJQJPPLBGV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl benzaldehyde, 2-4-formylphenyl-5-methyl-1,3,4-oxadiazole, benzaldehyde,4-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl, 4-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl benzaldehyd, benzaldehyde, 4-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl
CID PubChem 10655207
Nom IUPAC 4-(5-méthyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzaldéhyde
SMILES CC1=NN=C(O1)C1=CC=C(C=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(5-Methyl-1, 3, 4-oxadiazol-2-yl)benzaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 188.19
Pourcentage de pureté 97%