Learn More
4-(5-Méthyle-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10636894
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10636894 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10377394 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10636894 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC61713CB
 Article restreint
Expédition estimée: 04-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 946409-19-4
Formule moléculaire C10H11N3O
Poids moléculaire (g/mol) 189.218
Numéro MDL MFCD11109325
Clé InChI SBNUQIHHPTZLSV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl benzylamine, 4-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl phenyl methanamine, 1-4-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl phenyl methanamine, 4-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl phenyl methylamine, 4-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl-benzenemethanamine
CID PubChem 33589501
Nom IUPAC [4-(5-méthyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)phényl]méthanamine
SMILES CC1=NN=C(O1)C2=CC=C(C=C2)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(5-Methyl-1, 3, 4-oxadiazol-2-yl)benzylamine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 189.22
Pourcentage de pureté 97%