Learn More
4‘,5-Méthylènedioxy-2 ‘-nitroacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11332657
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11332657 1 g 1g
11342657 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11332657 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11841.03
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 56136-84-6 | C9H7NO5 | 209.157 g/mol
4',5'-Methylenedioxy-2'-nitroacetophenone is used as an intermediate in organic syntheses and in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4′,5′-méthylènedioxy-2′-nitroacétophénone est utilisée comme intermédiaire dans les synthèses organiques et dans la recherche chimique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56136-84-6
Formule moléculaire C9H7NO5
Poids moléculaire (g/mol) 209.157
Numéro MDL MFCD00053045
Clé InChI BQONDGIXVHVIIR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-6-nitro-1,3-benzodioxol-5-yl ethanone, 4',5'-methylenedioxy-2'-nitroacetophenone, 4,5-methylenedioxy-2-nitroacetophenone, 1-6-nitrobenzo d 1,3 dioxol-5-yl ethanone, 1-6-nitro-1,3-benzodioxol-5-yl ethan-1-one, 1-6-nitro-2h-1,3-benzodioxol-5-yl ethan-1-one, 1-6-nitro-2h-1,3-benzodioxol-5-yl ethanone, 5-acetyl-6-nitro-1,3-benzodioxole, 4.5-methylenedioxy-2-nitroacetophenone, 5-acetyl-6-nitro-2h-benzo d 1,3-dioxolene
CID PubChem 92022
Nom IUPAC 1-(6-Nitro-1,3-benzodioxol-5-yl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC2=C(C=C1[N+](=O)[O-])OCO2
Spécification
Nom chimique ou matériau 4',5'-Methylenedioxy-2'-nitroacetophenone
Point de fusion 121°C to 123°C
Quantité 1 g
Beilstein 199756
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 209.16
Pourcentage de pureté 98%