Learn More
4-(5-(p-Tolyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulfonamide, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30804562
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30804562 1 g
30799831 25 g
30786822 10 g
30797128 500 g
30802008 100 g
30802344 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30804562 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1203461g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(5-(p-Tolyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulfonamide
CAS 169590-42-5
Formule moléculaire C17H14F3N3O2S
Numéro MDL MFCD00941298
Quantité 1 g
SMILES O=S(C1=CC=C(N2N=C(C(F)(F)F)C=C2C3=CC=C(C)C=C3)C=C1)(N)=O
Poids moléculaire (g/mol) 381.37
Pourcentage de pureté 98%