Learn More
4-(5-trifluorométhyl-2-pyridylloxy)chlorure de benzènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15458385
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15458385 250 mg 250mg
15438385 1 g 1g
15448385 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15458385 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33283.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 874838-96-7 | C12H7ClF3NO3S | 337.70 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 874838-96-7
Formule moléculaire C12H7ClF3NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 337.70
Numéro MDL MFCD07774162
Clé InChI XEMAYRPWJCLKBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl oxy benzenesulfonyl chloride, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl oxy benzenesulfonoyl chloride, 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl oxy benzene-1-sulfonyl chloride, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl-oxy benzenesulfonoyl chloride, 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl oxy benzenesulphonyl chloride, trifluoromethylpyridinyloxybenzenesulfonoylchloride, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridyloxy benzenesulfonyl chloride, chloro 4-5-trifluoromethyl 2-pyridyloxy phenyl sulfone
CID PubChem 24213828
Nom IUPAC Chlorure de 4-[5-(trifluorométhyl)pyridine-2-yl]oxybenzènesulfonyl
SMILES FC(F)(F)C1=CN=C(OC2=CC=C(C=C2)S(Cl)(=O)=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(5-Trifluoromethyl-2-pyridyloxy)benzenesulfonyl chloride
Point de fusion 51°C to 53°C
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3261
Poids de la formule 337.71
Pourcentage de pureté 97%