Learn More
4-{[5-(Trifluorométhyl)pyridine-2-yl]amino}acide butanoïque, TRC
Code produit 30456212
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30456212 50 mg 50mg
30455944 25 mg 25mg
30451668 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30456212 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT90113550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 923121-46-4
Formule moléculaire C10H11N2O2F3
Poids moléculaire (g/mol) 248.2
Nom IUPAC 4-[[5-(trifluorométhyl)pyridine-2-yl]amine]acide butanoïque
SMILES OC(=O)CCCNc1ccc(cn1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-([5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]amino)butanoic Acid
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H11F3N2O2/c11-10(12,13)7-3-4-8(15-6-7)14-5-1-2-9(16)17/h3-4,6H,1-2,5H2,(H,14,15)(H,16,17)
Poids de la formule 248.0773