Learn More
Chlorure de 4-[5-(trifluorométhyl)pyridine-2-yl]oxy}benzènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10685187
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10685187 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10685187 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MAY00317DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-{[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzenesulfonyl chloride
CAS 874838-96-7
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule moléculaire C12H7ClF3NO3S
Numéro MDL MFCD07774162
Quantité 1 g
Synonyme 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl oxy benzenesulfonyl chloride, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl oxy benzenesulfonoyl chloride, 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl oxy benzene-1-sulfonyl chloride, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl-oxy benzenesulfonoyl chloride, 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl oxy benzenesulphonyl chloride, trifluoromethylpyridinyloxybenzenesulfonoylchloride, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridyloxy benzenesulfonyl chloride, chloro 4-5-trifluoromethyl 2-pyridyloxy phenyl sulfone
Clé InChI XEMAYRPWJCLKBQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC(F)(F)C1=CN=C(OC2=CC=C(C=C2)S(Cl)(=O)=O)C=C1
Nom IUPAC Chlorure de 4-[5-(trifluorométhyl)pyridine-2-yl]oxybenzènesulfonyl
Poids moléculaire (g/mol) 337.70
CID PubChem 24213828
Poids de la formule 337.7