Learn More
4,6,7-Trichloroquinoléine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4,6,7-Trichloroquinoline |
| CAS | 855763-18-7 |
| Formule moléculaire | C9H4NCl3 |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H4Cl3N/c10-6-1-2-13-9-4-8(12)7(11)3-5(6)9/h1-4H |
| SMILES | Clc1cc2nccc(Cl)c2cc1Cl |
| Nom IUPAC | 4,6,7-trichloroquinoline |
| Poids moléculaire (g/mol) | 232.49 |
| Poids de la formule | 230.9409 |