Learn More
4-(6-Amino-3-pyridyle)-1-Boc-pipérazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15430638
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15430638 5 g 5g
15440638 250 mg 250mg
15420638 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15430638 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54315.06
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 571188-59-5 | C14H22N4O2 | 278.36 g/mol
4-(6-Amino-3-pyridyl)-1-Boc-piperazine is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4-(6-amino-3-pyridyl)-1-Boc-pipérazine est utilisée comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 571188-59-5
Formule moléculaire C14H22N4O2
Poids moléculaire (g/mol) 278.36
Numéro MDL MFCD11594962
Clé InChI RMULRXHUNOVPEI-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 11737525
Nom IUPAC tert-butyl 4-(6-aminopyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C1=CN=C(N)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(6-Amino-3-pyridyl)-1-Boc-piperazine
Quantité 5 g
Beilstein 10173494
Sensibilité Air sensitive
Synonyme tert-butyl 4-6-aminopyridin-3-yl piperazine-1-carboxylate, 1-boc-4-6-aminopyridin-3-yl piperazine, tert-butyl 4-6-amino-3-pyridyl piperazine-1-carboxylate, 1-boc-4-6-amino-3-pyridyl piperazine, 4-6-amino-3-pyridyl-1-boc-piperazine, 1-piperazinecarboxylic acid, 4-6-amino-3-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-4-6-amino-3-pyridyl piperazine, t-butyl 4-6-aminopyridin-3-yl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl4-6-aminopyridin-3-yl piperazine-1-carboxylate, 4-6-amino-3-pyridyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Poids de la formule 278.35
Pourcentage de pureté 97%