Learn More
Dichlorhydrate de 4’,6-diamidino-2-phénylindole, > 98 %, MP Biomedicals™
Code produit 11421021 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11421021 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11421021 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215757410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.48€
    105.00€ / 10mg
    Économisez 10.48€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-01-2027
Identifiants chimiques
CAS 28718-90-3
Formule moléculaire C16H17Cl2N5
Poids moléculaire (g/mol) 350.25
Numéro MDL MFCD00012681
Clé InChI FPNZBYLXNYPRLR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4',6-diamidino-2-phenylindole dihydrochloride, dapi dihydrochloride, dapi, dihydrochloride, 2-4-carbamimidoylphenyl-1h-indole-6-carboximidamide dihydrochloride, dapi hydrochloride, 2-phenylindole-4',6-dicarboxamidine dihydrohydrochloride hydrate, 2-4-amidinophenyl-6-indolecarbamidine dihydrochloride, 4′,6-diamidino-2-phenylindole, 2hcl, ccris 8836
CID PubChem 160166
Nom IUPAC dihydrogène 2-(4-carbamimidoylphényle)-1H-indole-6-carboximidamide dichlorure
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NC(=N)C1=CC=C(C=C1)C1=CC2=CC=C(C=C2N1)C(N)=N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4', 6-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride
Couleur Jaune à orange
Plage de pourcentage du dosage >98%
Quantité 10 mg
Poids de la formule 350.2
Forme physique Poudre cristalline
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4',6-Diamidino-2-phenylindole Dihydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: DAPI dihydrochloride