Learn More
Dichlorhydrate 4’,6’-diamidino-2-phénylindole98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11916621 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11916621 10 mg Flacon en verre 10mg
11926621 50 mg Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11916621 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 202710100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.00€
    87.65€ / 10mg
    Économisez 16.35€
    15% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 28718-90-3 | C16H17Cl2N5 | 350.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28718-90-3
Formule moléculaire C16H17Cl2N5
Poids moléculaire (g/mol) 350.25
Numéro MDL MFCD00012681
Clé InChI FPNZBYLXNYPRLR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4',6-diamidino-2-phenylindole dihydrochloride, dapi dihydrochloride, dapi, dihydrochloride, 2-4-carbamimidoylphenyl-1h-indole-6-carboximidamide dihydrochloride, dapi hydrochloride, 2-phenylindole-4',6-dicarboxamidine dihydrohydrochloride hydrate, 2-4-amidinophenyl-6-indolecarbamidine dihydrochloride, 4′,6-diamidino-2-phenylindole, 2hcl, ccris 8836
CID PubChem 160166
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NC(=N)C1=CC=C(C=C1)C1=CC2=CC=C(C=C2N1)C(N)=N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4′,6′-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité (1% in water) Clear
Nom IUPAC dihydrogen 2-(4-carbamimidoylphenyl)-1H-indole-6-carboximidamide dichloride
Poids de la formule 350.25
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solution