Learn More
4',6-Diamidino-2-phénylindole Dihydrochloride, TRC
Code produit 30134919
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134919 25 mg 25mg
30012370 100 mg 100mg
17962585 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134919 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD41605025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28718-90-3
Formule moléculaire C16 H15 N5 . 2 Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 350.25
Synonyme DAPI
Nom IUPAC 2-(4-carbamimidoylphényl)-1H-indole-6-carboximidamide ; Dihydrochlorure
SMILES Cl.Cl.NC(=N)c1ccc(cc1)c2cc3ccc(cc3[nH]2)C(=N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4',6-Diamidino-2-phenylindole Dihydrochloride
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H15N5.2ClH/c17-15(18)10-3-1-9(2-4-10)13-7-11-5-6-12(16(19)20)8-14(11)21-13;;/h1-8,21H,(H3,17,18)(H3,19,20);2*1H
Poids de la formule 349.0861