Learn More
4,6-Diamino-2-hydroxy-1,3,5-triazine, technique. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11317866
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11317866 1 g 1g
11327866 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11317866 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13064.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 645-92-1 | C3H5N5O | 127.107 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 645-92-1
Formule moléculaire C3H5N5O
Poids moléculaire (g/mol) 127.107
Numéro MDL MFCD00023186
Clé InChI MASBWURJQFFLOO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammeline, 4,6-diamino-1,3,5-triazin-2-ol, ammelin, 1,3,5-triazin-2 1h-one, 4,6-diamino, 2,4-diamino-6-hydroxy-1,3,5-triazine, cyanurodiamide, 2,4-diamino-1,3,5-triazin-6-one, 4,6-diamino-1,3,5-triazin-2 1h-one, unii-lc8g9556q0, s-triazin-2-ol, 4,6-diamino
CID PubChem 12583
ChEBI CHEBI:28646
Nom IUPAC 2,6-diamino-1H-1,3,5-triazine-4-one
SMILES C1(=NC(=O)N=C(N1)N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,6-Diamino-2-hydroxy-1,3,5-triazine
Quantité 1 g
Beilstein 5570
Poids de la formule 127.11
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique