Learn More
4,6-diamino-2-(méthylthio)pyrimidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11372087
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11372087 25 g 25g
11362087 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11372087 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L07888.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1005-39-6 | Molecular Formula: C5H8N4S | Molecular Weight: 156.207 g/mol
4,6-Diamino-2-(methylthio)pyrimidine can reacts with 3-Ethoxy-acrylic acid ethyl ester to get 4-Amino-2-methylsulfanyl-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4,6-Le diamino-2-(méthylthio)pyrimidine peut réagir avec 3l’ester éthylique de l’acide -éthoxy-acrylique pour obtenir 4-l’amino-2-méthylsulfanyl-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1005-39-6
Formule moléculaire C5H8N4S
Poids moléculaire (g/mol) 156.207
Numéro MDL MFCD00023241
Clé InChI AHAIUNAIAHSWPG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,6-diamino-2-methylmercaptopyrimidine, 2-methylthio pyrimidine-4,6-diamine, 2-methylthiopyrimidine-4,6-diamine, 4,6-diamino-2-methylthiopyrimidine, 4,6-pyrimidinediamine, 2-methylthio, 4,6-diamino-2-methylthio pyrimidine, 2-methylsulfanyl pyrimidine-4,6-diamine, 2-methylthio-4,6-diaminopyrimidine, 4,6-diamino-2-methyl-mercaptopyrimidine, pyrimidine, 4,6-diamino-2-methylthio
CID PubChem 70497
Nom IUPAC 2-méthylsulfanylpyrimidine-4,6-diamine
SMILES CSC1=NC(=CC(=N1)N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,6-Diamino-2-(methylthio)pyrimidine
Point de fusion 187°C to 191°C
Quantité 25 g
Beilstein 127235
Poids de la formule 156.21
Pourcentage de pureté 97%