Learn More
4,6-diaminopyrimidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15530634 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15530634 5 g 5g
15520634 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15530634 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 459800050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2434-56-2 | C4H6N4 | 110.1 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2434-56-2
Formule moléculaire C4H6N4
Poids moléculaire (g/mol) 110.1
Clé InChI MISVBCMQSJUHMH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,6-diaminopyrimidine, 4,6-pyrimidinediamine, zlchem 677, pubchem7074, acmc-1cpb1, ksc206c2f, 4,6-pyrimidinediamine 9ci
CID PubChem 79608
Nom IUPAC pyrimidine-4,6-diamine
SMILES C1=C(N=CN=C1N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,6-Diaminopyrimidine
Point de fusion 271.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 110.1
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4,6-Diaminopyrimidine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO– À des fins de recherche uniquement