Learn More
4,6‘-Dibromo-2,3’-bipyridine, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 11312769
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11312769 100 mg 100mg
11322769 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11312769 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27679.MC
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 942206-14-6
Formule moléculaire C10H6Br2N2
Poids moléculaire (g/mol) 313.98
Numéro MDL MFCD09037425
Clé InChI CANAGWONSFPODO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,6'-dibromo-2,3'-bipyridine, 2-bromo-5-4-bromopyridin-2-yl pyridine, 4,6'-dibromo-2,3' bipyridine
CID PubChem 42553061
Nom IUPAC 2-bromo-5-(4-bromopyridine-2-yl)pyridine
SMILES C1=CC(=NC=C1C2=NC=CC(=C2)Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,6'-Dibromo-2,3'-bipyridine
Point de fusion 127°C to 130°C
Quantité 100 mg
Poids de la formule 313.98
Pourcentage de pureté 95%