Learn More
4,6-Dichloro-2,5-Diformamidopyrimidine, TRC
Code produit 30179903
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
500 mg
Conditionnement:
250mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30179903 50 mg 50mg
30179881 500 mg 500mg
30180363 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30179903 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD39848050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 21-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 116477-30-6
Formule moléculaire C6 H4 Cl2 N4 O2
Poids moléculaire (g/mol) 235.0276
Synonyme Formamide, N-[4,6-dichloro-2-(formylamino)-5-pyrimidinyl]-, Formamide, N,N'-(4,6-dichloro-2,5-pyrimidinediyl)bis- (9CI), N-[4,6-Dichloro-2-(formylamino)-5-pyrimidinyl]formamide, 4,6-Dichloro-2,5-diformamidopyridine, 4,6-Dichloro-2,5-diformamidopyrimidine, N,N'-(4,6-Dichloropyrimidine-2,5-diyl)diformamide
Nom IUPAC N-(4,6-dichloro-2-formamidopyrimidine-5-yl)formamide
SMILES Clc1nc(NC=O)nc(Cl)c1NC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,6-Dichloro-2,5-diformamidopyrimidine
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H4Cl2N4O2/c7-4-3(9-1-13)5(8)12-6(11-4)10-2-14/h1-2H,(H,9,13)(H,10,11,12,14)
Poids de la formule 233.9711