Learn More
4,6-dichloro-2-méthylpyrimidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11365569
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11365569 5 g 5g
11355569 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11365569 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50493.06
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1780-26-3 | C5H4Cl2N2 | 163.001 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1780-26-3
Formule moléculaire C5H4Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 163.001
Numéro MDL MFCD00090472
Clé InChI FIMUTBLUWQGTIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-4,6-dichloropyrimidine, 4,6-dichloro-2-methyl-pyrimidine, 2-mdcp, pyrimidine, 4,6-dichloro-2-methyl, 4,6-dichloro-2-methylpyrimidiine, 4,6-dichlor-2-methylpyrimidin, 4,6-dichloro-2-methyl pyrimidine, pubchem7075, acmc-1bpg6, ksc490s3h
CID PubChem 234997
Nom IUPAC 4,6-dichloro-2-méthylpyrimidine
SMILES CC1=NC(=CC(=N1)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine
Point de fusion 41°C to 45°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN1759
Poids de la formule 163.01
Pourcentage de pureté 97%