Learn More
4,6-Dichloro-2-méthylpyrimidine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine |
| CAS | 1780-26-3 |
| Formule moléculaire | C5 H4 Cl2 N2 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Pyrimidine, 4,6-dichloro-2-methyl-, 4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine, 2-Methyl-4,6-dichloropyrimidine, NSC 35923 |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H4Cl2N2/c1-3-8-4(6)2-5(7)9-3/h2H,1H3 |
| SMILES | Cc1nc(Cl)cc(Cl)n1 |
| Nom IUPAC | 4,6-dichloro-2-méthylpyrimidine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 163 |
| Poids de la formule | 161.9752 |