Learn More
4,6-Dichloro-2-(méthylthio)-5-formylpyrimidine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4,6-Dichloro-2-(methylthio)-5-formylpyrimidine |
| CAS | 33097-11-9 |
| Formule moléculaire | C6 H4 Cl2 N2 O S |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H4Cl2N2OS/c1-12-6-9-4(7)3(2-11)5(8)10-6/h2H,1H3 |
| SMILES | CSc1nc(Cl)c(C=O)c(Cl)n1 |
| Nom IUPAC | 4,6-dichloro-2-méthylsulfafénylpyrimidine-5-carbdédé] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 223.08 |
| Poids de la formule | 221.9421 |