Learn More
4,6-dichloro-2-(méthylthio)pyrimidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11449387
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11449387 5 g 5g
11459387 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11449387 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21416.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 6299-25-8 | Molecular Formula: C5H4Cl2N2S | Molecular Weight: 195.061 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6299-25-8
Formule moléculaire C5H4Cl2N2S
Poids moléculaire (g/mol) 195.061
Numéro MDL MFCD00006086
Clé InChI FCMLONIWOAGZJX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,6-dichloro-2-methylthio pyrimidine, 4,6-dichloro-2-methylmercaptopyrimidine, 4,6-dichloro-2-methylsulfanyl-pyrimidine, 4,6-dichloro-2-methylthiopyrimidine, pyrimidine, 4,6-dichloro-2-methylthio, 4,6-dichloro-2-methylsulfanyl pyrimidine, 4,6-dichloropyrimidine methyl sulphide, 2-methylthio-4,6-dichloropyrimidine, pubchem21477
CID PubChem 80531
Nom IUPAC 4,6-dichloro-2-méthylsulfanylpyrimidine
SMILES CSC1=NC(=CC(=N1)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine
Point de fusion 38°C to 42°C
Point d’ébullition 135°C to 136°C (14 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Irritating
Quantité 5 g
Numéro UN UN1759
Beilstein 127664
Poids de la formule 195.07
Pourcentage de pureté 98%