Learn More
4,6-dichloro-2-(méthylthio)pyrimidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10665792 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10665792 5 g Flacon en verre 5g
10791355 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10665792 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 163030050
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 6299-25-8 | C5H4Cl2N2S | 195.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6299-25-8
Formule moléculaire C5H4Cl2N2S
Poids moléculaire (g/mol) 195.07
Numéro MDL MFCD00006086
Clé InChI FCMLONIWOAGZJX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,6-dichloro-2-methylthio pyrimidine, 4,6-dichloro-2-methylmercaptopyrimidine, 4,6-dichloro-2-methylsulfanyl-pyrimidine, 4,6-dichloro-2-methylthiopyrimidine, pyrimidine, 4,6-dichloro-2-methylthio, 4,6-dichloro-2-methylsulfanyl pyrimidine, 4,6-dichloropyrimidine methyl sulphide, 2-methylthio-4,6-dichloropyrimidine, pubchem21477
CID PubChem 80531
Nom IUPAC 4,6-dichloro-2-méthylsulfanylpyrimidine
SMILES CSC1=NC(=CC(=N1)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4, 6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 38.0°C to 42.0°C
Couleur Orange ou blanc à jaune
Point d’ébullition 135.0°C to 136.0°C (14.0 mmHg)
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 23, 371
Poids de la formule 195.07
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.