Learn More
4,6-Dichloro-2-(méthylthio)pyrimidine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine |
| CAS | 6299-25-8 |
| Formule moléculaire | C5 H4 Cl2 N2 S |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 2-Methylthio-4,6-dichloropyrimidine, 4,6-Dichloro-2-(methylmercapto)pyrimidine, 4,6-Dichloro-2-(methylsulfanyl)pyrimidine, NSC 44560 |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H4Cl2N2S/c1-10-5-8-3(6)2-4(7)9-5/h2H,1H3 |
| SMILES | CSc1nc(Cl)cc(Cl)n1 |
| Nom IUPAC | 4,6-dichloro-2-méthylsulfanylpyrimidine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 195.07 |
| Poids de la formule | 193.9472 |