Learn More
4,6-dichloro-2-(trifluorométhyl)pyrimidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15448335
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15448335 250 mg 250mg
15435947 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15448335 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33142.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 705-24-8 | C5HCl2F3N2 | 216.97 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 705-24-8
Formule moléculaire C5HCl2F3N2
Poids moléculaire (g/mol) 216.97
Numéro MDL MFCD08436597
Clé InChI QFWVAJQVYBRTCL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,6-dichloro-2-trifluoromethyl pyrimidine, 4,6-dichloro-2-trifluoromethyl-pyrimidine, pyrimidine, 4,6-dichloro-2-trifluoromethyl, pubchem19441, ksc496e6h, 4 pound not6-dichloro-2-trifluoromethylpyrimidine
CID PubChem 15713197
Nom IUPAC 4,6-dichloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
SMILES FC(F)(F)C1=NC(Cl)=CC(Cl)=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Point d’ébullition 50°C to 52°C (5 mmHg)
Quantité 250 mg
Poids de la formule 216.98
Pourcentage de pureté 97%