Learn More
4,6-dichloro-2-(trifluorométhyl)pyrimidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11956571 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11956571 5 g -
11946571 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11956571 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 446600050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 705-24-8
Formule moléculaire C5HCl2F3N2
Poids moléculaire (g/mol) 216.97
Numéro MDL MFCD08436597
Clé InChI QFWVAJQVYBRTCL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,6-dichloro-2-trifluoromethyl pyrimidine, 4,6-dichloro-2-trifluoromethyl-pyrimidine, pyrimidine, 4,6-dichloro-2-trifluoromethyl, pubchem19441, ksc496e6h, 4 pound not6-dichloro-2-trifluoromethylpyrimidine
CID PubChem 15713197
Nom IUPAC 4,6-dichloro-2-(trifluorométhyl)pyrimidine
SMILES FC(F)(F)C1=NC(Cl)=CC(Cl)=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4, 6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Point d’ébullition 50°C to 52°C (5.3 mbar)
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 216.98
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.