Learn More
4,6-Dichloro-5-(2-méthoxyphénoxy)-2,2 ‘-bipyrimidine, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 15496316
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15496316 250 mg 250mg
15476316 1 g 1g
15486316 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15496316 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61166.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 150728-13-5
Formule moléculaire C15H10Cl2N4O2
Poids moléculaire (g/mol) 349.171
Numéro MDL MFCD03839838
Clé InChI IZGOBGVYADHVKH-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 10545706
Nom IUPAC 4,6-dichloro-5-(2-méthoxyphénoxy)-2-pyrimidine-2-ylpyrimidine
SMILES COC1=CC=CC=C1OC2=C(N=C(N=C2Cl)C3=NC=CC=N3)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,6-Dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2'-bipyrimidine
Quantité 250 mg
Synonyme 4,6-dichloro-5-2-methoxyphenoxy-2,2'-bipyrimidine, 4,6-dichloro-5-2-methoxyphenoxy-2,2-bipyrimidine, 2,2'-bipyrimidine, 4,6-dichloro-5-2-methoxyphenoxy, 4,6-dichloro-5-2-methoxy-phenoxy-2,2' bipyrimidinyl, 2,2'-bipyrimidine,4,6-dichloro-5-2-methoxyphenoxy, 4,6-dichloro-5-2-methoxyphenoxy-2-pyrimidin-2-yl pyrimidine, 4,6-dichloro-5-2-methoxyphenoxy 2,2'-bipyrimidine, 4,6-dichloro-5-o-methoxyphenoxy-2-2-pyrimidinyl pyrimidine, pubchem17752
Poids de la formule 349.17
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide