Learn More
4,6-Dichloro-5-(2-méthoxyphénoxy)-2,2'-bipyrimidine, TRC
Code produit 17932035
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17932035 100 mg 100mg
30138048 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17932035 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD434910100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 150728-13-5
Formule moléculaire C15 H10 Cl2 N4 O2
Poids moléculaire (g/mol) 349.17
Synonyme 2,2'-Bipyrimidine, 4,6-dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-, 4,6-Dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2'-bipyrimidine, 4,6-Dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2'-dipyrimidine, 4,6-Dichloro-5-(o-methoxyphenoxy)-2-(2-pyrimidinyl)pyrimidine, (4,6-dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2'-bipyrimidine), Bosentan Related Compound D
Nom IUPAC 4,6-dichloro-5-(2-méthoxyphénoxy)-2-pyrimidine-2-ylpyrimidine
SMILES COc1ccccc1Oc2c(Cl)nc(nc2Cl)c3ncccn3
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,6-Dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2'-bipyrimidine
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H10Cl2N4O2/c1-22-9-5-2-3-6-10(9)23-11-12(16)20-15(21-13(11)17)14-18-7-4-8-19-14/h2-8H,1H3
Poids de la formule 348.0181