Learn More
4,6-Dichloropyrimidine-5-carboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15470748
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15470748 1 g 1g
15480748 5 g 5g
15490748 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15470748 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54449.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5305-40-8 | C5H2Cl2N2O | 176.98 g/mol
4,6-Dichloropyrimidine-5-carboxaldehyde is used as a substrate in the synthesis of N-terminal surrogate in amino acid and peptide analogues.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4,6-dichloropyrimidine-5-carboxaldéhyde est utilisé comme substrat dans la synthèse de l’extrémité N-terminale de substitution dans les acides aminés et les analogues de peptides.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts. Stockez-le dans un endroit frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5305-40-8
Formule moléculaire C5H2Cl2N2O
Poids moléculaire (g/mol) 176.98
Numéro MDL MFCD02257701
Clé InChI XQSJHQXYQAUDFC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,6-dichloro-5-pyrimidinecarbaldehyde, 4,6-dichloro-pyrimidine-5-carbaldehyde, 4,6-dichloropyrimidine-5-carboxaldehyde, 5-pyrimidinecarboxaldehyde, 4,6-dichloro, 4,6-dichloro-5-formylpyrimidine, 4,6-dichloro-5-pyrimidinecarboxaldehyde, 4,6-di chloro pyrimidine-5-aldehyde, 4,6-dichlorpyrimidin-5-carbaldehyd, zlchem 524, pubchem2117
CID PubChem 819691
Nom IUPAC 4,6-dichloropyrimidine-5-carbaldehyde
SMILES ClC1=NC=NC(Cl)=C1C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,6-Dichloropyrimidine-5-carboxaldehyde
Point de fusion 66°C to 71°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 175.99
Pourcentage de pureté 97%