Learn More
4,6-Dichloropyrimidine-5-carboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
4,6-Dichloropyrimidine-5-carboxaldehyde is used as a substrate in the synthesis of N-terminal surrogate in amino acid and peptide analogues.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 4,6-dichloropyrimidine-5-carboxaldéhyde est utilisé comme substrat dans la synthèse de l’extrémité N-terminale de substitution dans les acides aminés et les analogues de peptides.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts. Stockez-le dans un endroit frais.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4,6-Dichloropyrimidine-5-carboxaldehyde |
| Point de fusion | 66°C to 71°C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de la formule | 175.99 |
| Pourcentage de pureté | 97% |