Learn More
Acide 4,6-dichloropyrimidine-5-carboxylique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15490969
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15490969 1 g 1g
15410979 250 mg 250mg
15400979 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15490969 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63976.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 87600-98-4 | C5H2Cl2N2O2 | 192.983 g/mol
4,6-Dichloropyrimidine-5-carboxylic acid is used as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 4,6-dichloropyrimidine-5-carboxylique est utilisé comme intermédiaire pour les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conservation au congélateur (-20°C). Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87600-98-4
Formule moléculaire C5H2Cl2N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 192.983
Numéro MDL MFCD09909611
Clé InChI KGBLYFGHJNGQBK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,6-dichloro-5-pyrimidinecarboxylic acid, 4,6-dichloro-pyrimidine-5-carboxylic acid, 5-carboxy-4,6-dichloropyrimidine, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 4,6-dichloro, 4,6-dichloro-pyrimidine-5-carboxylicacid, ksc446k2r, 4,6-dichloropyrimidin-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 4,6-dichloro
CID PubChem 24820487
Nom IUPAC acide 4,6-dichloropyrimidine-5-carboxylique
SMILES C1=NC(=C(C(=N1)Cl)C(=O)O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,6-Dichloropyrimidine-5-carboxylic acid
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 192.99
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Pleine