Learn More
4,6-Dichloropyrimidine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4,6-Dichloropyrimidine |
| CAS | 1193-21-1 |
| Formule moléculaire | C4 H2 Cl2 N2 |
| Quantité | 50 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H2Cl2N2/c5-3-1-4(6)8-2-7-3/h1-2H |
| SMILES | Clc1cc(Cl)ncn1 |
| Nom IUPAC | 4,6-dichloropyrimidine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 148.98 |
| Poids de la formule | 147.9595 |