Learn More
4,6-Dichloropyrimidine, TRC
Code produit 30385677
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30385677 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30385677 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD43583510G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,6-Dichloropyrimidine
CAS 1193-21-1
Formule moléculaire C4 H2 Cl2 N2
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C4H2Cl2N2/c5-3-1-4(6)8-2-7-3/h1-2H
SMILES Clc1cc(Cl)ncn1
Nom IUPAC 4,6-dichloropyrimidine
Poids moléculaire (g/mol) 148.98
Poids de la formule 147.9595